Learn More
Tert-butoxide de lithium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11397030
Tert-butoxide de lithium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11397030
500 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11397030
Marque: Thermo Scientific Acros 301225000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1907-33-1
Formule moléculaire C4H9LiO
Poids moléculaire (g/mol) 80.06
Clé InChI LZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium tert-butoxide, lithium 2-methylpropan-2-olate, tert-butoxylithium, lithium tert-butylate, lithium tert-butanolate, tert-butyl alcohol, lithium salt, lithium t-butoxide, 2-methyl-2-propanol lithium salt, 2-propanol, 2-methyl-, lithium salt, lithium 1+ ion 2-methylpropan-2-olate
CID PubChem 23664764
Nom IUPAC Lithium ; 2-méthylpropan-2-olate
SMILES [Li+].CC(C)(C)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium tert-butoxide
Couleur Blanc à jaune
Densité 0.8900g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire LiOCH(CH3)3
Quantité 500 g
Numéro UN 2925
Gravité spécifique 0.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction
Point de sublimation 283 °C
Poids de la formule 80.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0431162 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number301220250,301221000,301225000
Numéro de lotA0397592 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number301220250,301221000,301225000
Numéro de lotA0392661 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number301220250,301221000,301225000
Numéro de lotA0376568 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number301220250,301221000,301225000
Numéro de lotA0448257 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number301220250,301221000,301225000
Nom du produit
Tert-butoxide de lithium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >