Learn More
Tert-butoxide de lithium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10759633
Tert-butoxide de lithium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10759633
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10759633
Marque: Thermo Scientific Acros 301220250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1907-33-1
Formule moléculaire C4H9LiO
Poids moléculaire (g/mol) 80.06
Clé InChI LZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium tert-butoxide, lithium 2-methylpropan-2-olate, tert-butoxylithium, lithium tert-butylate, lithium tert-butanolate, tert-butyl alcohol, lithium salt, lithium t-butoxide, 2-methyl-2-propanol lithium salt, 2-propanol, 2-methyl-, lithium salt, lithium 1+ ion 2-methylpropan-2-olateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23664764
Nom IUPAC Lithium ; 2-méthylpropan-2-olate
SMILES [Li+].CC(C)(C)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium tert-butoxide
Couleur Blanc à jaune
Densité 0.8900g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire LiOCH(CH3)3
Quantité 25 g
Numéro UN 2925
Gravité spécifique 0.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction
Point de sublimation 283 °C
Poids de la formule 80.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468200 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number301220250,301221000
Numéro de lotA0464979 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/08/2024 Catalog Number301220250,301221000
Numéro de lotA0452887 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/05/2024 Catalog Number301220250,301221000
Numéro de lotA0431162 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number301220250,301221000,301225000
Numéro de lotA0397592 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number301220250,301221000,301225000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium tert-butoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-methyl-2-propanollithium salt
Nom du produit
Tert-butoxide de lithium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >