Learn More
Tert-butoxide de lithium, solution 2,2 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10312383
Tert-butoxide de lithium, solution 2,2 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10312383
800 mL, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10312383
Marque: Thermo Scientific Acros 379318000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1907-33-1, 109-99-9
Formule moléculaire C4H9LiO
Poids moléculaire (g/mol) 80.06
Numéro MDL MFCD00050479
Clé InChI LZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium tert-butoxide, lithium 2-methylpropan-2-olate, tert-butoxylithium, lithium tert-butylate, lithium tert-butanolate, tert-butyl alcohol, lithium salt, lithium t-butoxide, 2-methyl-2-propanol lithium salt, 2-propanol, 2-methyl-, lithium salt, lithium 1+ ion 2-methylpropan-2-olateAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 23664764
Nom IUPAC Lithium ; 2-méthylpropan-2-olate
SMILES [Li+].CC(C)(C)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium tert-butoxide
Couleur Jaune à marron
Densité 0.8900g/mL
Point d’éclair −22°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire LiOCH(CH3)3
Quantité 800 mL
Gravité spécifique 0.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction
Poids de la formule 80.06
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468407 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number379318000,379311000
Numéro de lotA0462402 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/12/2024 Catalog Number379318000,379311000
Numéro de lotA0465265 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/08/2024 Catalog Number379318000,379311000
Numéro de lotA0462402 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/05/2024 Catalog Number379318000,379311000
Numéro de lotA0459766 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/03/2024 Catalog Number379318000,379311000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium tert-butoxide, solution in THF
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Tert-butoxide de lithium, solution 2,2 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >