Learn More
Sulfure de lithium, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11307577
Sulfure de lithium, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11307577
2 g
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11307577
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012839.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
It act as a superconductor and widely used in lithium-sulfur batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12136-58-2
Formule moléculaire Li2S
Poids moléculaire (g/mol) 45.94
Numéro MDL MFCD00011085
Clé InChI GLNWILHOFOBOFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium sulfide, lithium sulfide li2s, lithium sulphide, anhydrous, li2s, zwdbutfcwlvlcq-uhfffaoysa-n, lithium sulfide trace metals basis
CID PubChem 64734
SMILES [Li+].[Li+].[S--]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium sulfide
Point de fusion 900°C to 975°C
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 2 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metal basis)
Informations sur la solubilité soluble in water and ethanol
Nom IUPAC sulfanide de dilithium
Poids de la formule 45.95
Odeur Like rotten eggs
Sensibilité Moisture sensitive
Aspect Yellow powder
Densité 1.66 g/cm3 at 20°C
Nom du produit
Sulfure de lithium, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >