Learn More
Sulfate de lithium monohydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10724571
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Spécification
Point de fusion 860°C
CAS 10102-25-7
Couleur Blanc
Forme physique Solide en poudre
Quantité 100 g
Formule moléculaire H2Li2O5S
Numéro MDL MFCD00149766
Synonyme lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
Clé InChI RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC sulfate de dilithium hydraté
Poids moléculaire (g/mol) 127.95
CID PubChem 165815
Poids de la formule 127.96g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium sulfate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.