Learn More
Lithium Sulfate Monohydrate, ACS Reagent, ≥99% Dry Basis, Honeywell Fluka™
Code produit. 15615380
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
ACS Reagent,≥99.0% dry basis
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-25-7
Formule moléculaire H2Li2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 127.95
Numéro MDL MFCD00149766
Clé InChI RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
CID PubChem 165815
Nom IUPAC sulfate de dilithium hydraté
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium sulfate monohydrate
Couleur Blanc
pH 5 to 7 (at 128g/L 25°C)
Quantité 500 g
Formule linéaire Li2SO4 · H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité In water 128g/L at 20°C
Poids de la formule 127.96g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (dry basis)
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystalline
Densité 2.06g/cm3