Learn More
Sulfate de lithium monohydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Description
Lithium sulfate is used to treat bipolar disorder. It is also used in ultrasound-type non-destructive testing because they are very efficient sound generators. It is also used in building blocks and chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de lithium est utilisé pour traiter le trouble bipolaire. Il est également utilisé dans les tests non destructifs de type ultrasons, car il s’agit de générateurs sonores très efficaces. Il est également utilisé dans les éléments constitutifs et la synthèse chimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau. 340 g/l (20C)
Remarques
Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Le sulfate de lithium est utilisé pour traiter le trouble bipolaire. Il est également utilisé dans les tests non destructifs de type ultrasons, car il s’agit de générateurs sonores très efficaces. Il est également utilisé dans les éléments constitutifs et la synthèse chimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau. 340 g/l (20C)
Remarques
Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lithium sulfate monohydrate |
Point de fusion | 130°C (in -H2O) |
Quantité | 100 g |
Merck Index | 14,5541 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. 340g/L (20 C) |
Poids de la formule | 127.96 (109.94 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99% |
Odeur | Odorless |
Sensibilité | Hygroscopic |
Densité | 2.06 |