Learn More
Sulfate de lithium monohydraté, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12694977
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-25-7
Formule moléculaire H2Li2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 127.95
Numéro MDL MFCD00149766
Clé InChI RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
CID PubChem 165815
Nom IUPAC sulfate de dilithium hydraté
SMILES [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium sulfate monohydrate
Point de fusion 860.0°C
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire Li2SO4·H2O
Merck Index 15,5597
Informations sur la solubilité Solubility in water: 295.5g/L (20°C)
Poids de la formule 127.96
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium sulfate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.