Learn More
Sulfate de lithium hydraté, Puratronic™, 99,996 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11372078
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10377-48-7
Formule moléculaire Li2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 109.94
Numéro MDL MFCD00011086
Clé InChI INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrous
CID PubChem 66320
ChEBI CHEBI:53474
SMILES [Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium sulfate hydrate
Point de fusion 130°C (in -H2O)
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Li2SO4·xH2O
Merck Index 14,5541
Nom IUPAC dilithium(1+) sulfate
Poids de la formule 109.94 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.996%
Qualité Puratronic™
Densité 2.06 g/mL