Learn More
Sulfate de lithium, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lithium sulfate |
Point de fusion | 859.0°C |
Quantité | 250 g |
Formule linéaire | Li2SO4 |
Merck Index | 15,5597 |
Informations sur la solubilité | (10% in water) Clear colorless to slightly hazy |
Poids de la formule | 109.94 |
Qualité | Analytique |
Gravité spécifique | 2.22 |
Densité | 2.2200g/mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lithium sulfate, anhydrous
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.