Learn More
Solution étalon de lithium, pour AAS, 1 mg/ml de Li dans 2 % de HCl, Thermo Scientific Chemicals
36.18€ - 108.54€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lithium standard solution |
---|---|
Concentration | 995 to 1005 μg/mL of Li (1+) in 2% HCl (20°C) |
Note relative au nom | 1 mg/ml Li in 2% HCl |
CAS | 7439-93-2, 7647-01-0, 7732-18-5 |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10286680
|
Thermo Scientific Acros
196081000 |
100 mL | Flacon en plastique |
36.18€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10388330
|
Thermo Scientific Acros
196085000 |
500 mL | Flacon en plastique |
108.54€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour la spectroscopie d’adsorption atomiqueSpécification
Lithium standard solution | |
1 mg/ml Li in 2% HCl | |
Flacon en plastique | |
MFCD00134051 | |
[Li] | |
6.94 | |
CHEBI:30145 | |
SAA | |
Solution |
995 to 1005 μg/mL of Li (1+) in 2% HCl (20°C) | |
7439-93-2, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
Li | |
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N | |
lithium | |
3028194 | |
6.94 | |
0.53 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut être corrosif pour les métaux.
GHS P Statement:
Keep only in original container.
Absorb spillage to prevent material damage.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
- Lithium atomic absorption standard solution
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.