Learn More
Phosphate de lithium, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10127053
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10377-52-3
Formule moléculaire Li3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 115.79
Numéro MDL MFCD00016187
Clé InChI TWQULNDIKKJZPH-UHFFFAOYSA-K
Synonyme lithium phosphate, lithium orthophosphate, trilithium orthophosphate, trilithium phosphate, phosphoric acid, trilithium salt, unii-2qm4k05q74, lithiumphosphate, trilithotab phosphate, phosphoric acid, lithium salt 1:3, li3po4
CID PubChem 165867
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].[O-]P([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium phosphate
Point de fusion 837°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Formule linéaire Li3PO4
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.4g/L (20°C)
Nom IUPAC Trilithium ; phosphate
Poids de la formule 115.79
Pourcentage de pureté ≥95.0%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium phosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.