Learn More
Nitrate de lithium anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical Code produit.: 12620356
Nitrate de lithium anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 12620356
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5 kg
Code produit. 12620356
Marque: Fisher Chemical L/2350/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 7790-69-4
Formule moléculaire LiNO3
Poids moléculaire (g/mol) 68.94
Numéro MDL MFCD00011094
Clé InChI IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
CID PubChem 10129889
ChEBI CHEBI:63315
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 600°C
Point de fusion 251°C
Couleur Blanc
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Nom IUPAC nitrate de lithium(1+)
Poids de la formule 68.95g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium nitrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitrate de lithium anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical >