Learn More
Nitrate de lithium, 99,999 %, (métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10647770
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-69-4
Formule moléculaire LiNO3
Poids moléculaire (g/mol) 68.94
Numéro MDL MFCD00011094
Clé InChI IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium nitrate, nitric acid, lithium salt, lithium nitrate, anhydrous, lithium 1+ ion nitronate, ksc492i7j, lithium nitrate 3-hydrate, lithium 1+ ion nitrate, lithium nitrate, anhydrous 25g, lithium nitrate, ionization buffer solution, specpure
CID PubChem 10129889
ChEBI CHEBI:63315
SMILES [Li+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 600.0°C
Nom chimique ou matériau Lithium nitrate
Point de fusion 251.0°C
Couleur Bleu à noir
Forme physique Sphères lustrées
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999%
Formule linéaire LiNO3
Merck Index 15,5592
Informations sur la solubilité Solubility in water: 90g/L (28°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Nom IUPAC nitrate de lithium
Poids de la formule 68.95
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 2.38
Densité 2.3800g/mL