Learn More
Oxyde de manganèse(III,IV) et de lithium, 99,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11323768
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
It is used as anode materials of high-performance lithium ion battery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12057-17-9
Formule moléculaire LiMn2O4
Poids moléculaire (g/mol) 180.81
Numéro MDL MFCD01114233
Clé InChI KEZPOJYZIWMPGY-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium manganese(III,IV) oxide
Point de fusion >400°C
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire LiMn2O4
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 180.81
Pourcentage de pureté 99.5%