Learn More
Hydroxyde de lithium, qualité réactif, 98 %, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lithium hydroxide |
Point de fusion | 470°C |
Couleur | Violet à blanc |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | LiOH |
Numéro UN | UN2680 |
Poids de la formule | 23.95g/mol |
Pourcentage de pureté | 98% |
Odeur | Odorless |
Conditionnement | Flacon poly |