Learn More
Hydroxyde de lithium Monohydraté, Extra Pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10646072 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
Code produit. 10646072
Marque: Fisher Chemical L/2300/60
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 1310-66-3
Formule moléculaire H3LiO2
Poids moléculaire (g/mol) 41.96
Numéro MDL MFCD00149772
Clé InChI GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
CID PubChem 168937
Nom IUPAC hydroxyde de lithium hydraté
SMILES [Li+].O.[OH-]
Spécification
Point d’ébullition 920°C
Point de fusion 462°C
Couleur Blanc
pH 12
Forme physique Solide en poudre
Quantité 1 kg
Poids de la formule 41.95g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique