Learn More
Hydroxyde de lithium monohydraté, poudre cristalline blanche, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11470800
Hydroxyde de lithium monohydraté, poudre cristalline blanche, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11470800
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11470800
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044473.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Hydroxyde de lithium monohydraté, H3LiO2, numéro CAS-1310-66-3, unii-g51xlp968g, hydroxyde de lithium monohydraté, eau lioh, hydrate de lithium, hydroxyde de lithium, hydroxyde de lithium, hydroxyde de lithium, monohydrate, hydrate d’hydroxyde de lithium, lioh.hydrate, lioh- hydrate, 100 g, 99,995 % (à base de métaux), blanc
Lithium hydroxide is used for the production of lithium greases, lithium soaps, lithium stearate and lithium salts. It finds application as a carbon dioxide adsorbent in breathing gas purification systems for spacecrafts, submarines and rebreathers; as a storage-battery electrolyte; as a heat transfer medium and as a catalyst for polymerization reaction. It is also used in ceramics and some portland cement formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-66-3
Formule moléculaire H3LiO2
Poids moléculaire (g/mol) 41.96
Numéro MDL MFCD00149772
Clé InChI GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
CID PubChem 168937
Nom IUPAC hydroxyde de lithium hydraté
SMILES [Li+].O.[OH-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium hydroxide monohydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.995% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol and ethanol.
Poids de la formule 41.96 (23.95 Anhydrous)
Densité 1.51 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium hydroxide monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Lithium hydroxide monohydrate
Nom du produit
Hydroxyde de lithium monohydraté, poudre cristalline blanche, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >