Learn More
Hydroxyde de lithium monohydraté, +98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 12347123
Hydroxyde de lithium monohydraté, +98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12347123
500 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 12347123
Marque: Thermo Scientific Acros 413325000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-66-3
Formule moléculaire H3LiO2
Poids moléculaire (g/mol) 41.96
Numéro MDL MFCD00149772
Clé InChI GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
CID PubChem 168937
SMILES [Li+].O.[OH-]
Spécification
Point d’ébullition 920.0°C
Nom chimique ou matériau Lithium hydroxide monohydrate
Point de fusion 462.0°C
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Formule linéaire LiOH·H2O
Merck Index 14,5534
Informations sur la solubilité Solubility in water: 109g/L (20°C). Other solubilities: 107g/L (0°C), 148g/L (100°C), slightly soluble in alcohol
Nom IUPAC hydroxyde de lithium hydraté
Poids de la formule 41.95
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466763 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/10/2024 Catalog Number413320025,413321000,413325000
Numéro de lotA0456706 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/10/2023 Catalog Number413320025,413321000,413325000
Numéro de lotA0453153 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number413320025,413321000,413325000
Numéro de lotA0455027 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number413320025,413321000,413325000
Numéro de lotA0450824 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number413320025,413321000,413325000
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium hydroxide monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Hydroxyde de lithium monohydraté, +98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals >