Learn More
Hydroxyde de lithium, 98 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10728213 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10728213
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1310-65-2 | HLiO | 23.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-65-2
Formule moléculaire HLiO
Poids moléculaire (g/mol) 23.95
Numéro MDL MFCD00011095
Clé InChI WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium hydroxide, lithium hydrate, lioh, lithium hydroxide anhydrous, lithium hydroxide li oh, lithiumhydroxid, lithiumhydroxide, lithium hydoxide, unii-903yl31jas, lithium hydroxide, anhydrous
CID PubChem 3939
ChEBI CHEBI:33979
SMILES [Li+].[OH-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium hydroxide
Point de fusion 462.0°C
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Merck Index 15,559
Informations sur la solubilité Solubility in water: 113g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Nom IUPAC Lithium ; hydroxyde
Poids de la formule 23.95
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.43
Densité 1.4300g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium hydroxide anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.