Learn More
Hydrure de lithium, 97 %, pur, poudre (< 100 μm), Acros Organics
22.30€ - 142.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7580-67-8 |
---|---|
Formule moléculaire | HLi |
Poids moléculaire (g/mol) | 7.95 |
Numéro MDL | MFCD00011074 |
Clé InChI | SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lithium hydride, lithiumhydride, lih, lithium hydride anion, hydride lithium, hydridolithate 1-, lih-, ksc491a4n |
CID PubChem | 62714 |
Nom IUPAC | Hydrure de lithium |
SMILES | [H-].[Li+] |
Description
Réactif de réductionIdentifiants chimiques
7580-67-8 | |
7.95 | |
SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N | |
62714 | |
[H-].[Li+] |
HLi | |
MFCD00011074 | |
lithium hydride, lithiumhydride, lih, lithium hydride anion, hydride lithium, hydridolithate 1-, lih-, ksc491a4nAfficher plus | |
Hydrure de lithium |
Spécification
Lithium hydride | |
98% | |
Blanc à gris | |
96% min | |
LiH | |
04,304; 13,165 | |
lithium hydride, lithiumhydride, lih, lithium hydride anion, hydride lithium, hydridolithate 1-, lih-, ksc491a4n | |
SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N | |
Hydrure de lithium | |
62714 | |
97% | |
0.82 |
680.0°C | |
7580-67-8 | |
Poudre | |
HLi | |
MFCD00011074 | |
15, 5589 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: insoluble in benzene and toluene, soluble in ether | |
[H-].[Li+] | |
7.95 | |
7.95 | |
Pures | |
0.8200g/mL |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously.
Reacts violently with water.
GHS P Statement
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Handle under inert gas.
Protec
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-484-3
missing translation for 'rtecsNumber' : OJ6300000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Lithium hydride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.