Learn More
Hexafluorophosphate de lithium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11327217
Hexafluorophosphate de lithium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11327217
10 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Code produit. 11327217
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011529.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Utilisé comme électrolyte dans les batteries Li-Ion
Lithium sulfate is used to treat bipolar disorder. It is also used in ultrasound-type non-destructive testing because they are very efficient sound generators. It is also used in building blocks and chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21324-40-3
Formule moléculaire F6LiP
Poids moléculaire (g/mol) 151.904
Numéro MDL MFCD00011096
Clé InChI AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium hexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate v, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium, phosphate 1-, hexafluoro-, lithium 1:1, lithiumhexafluorophosphate, lithium hexafluorophosphate 1-, lipf6, lithium hexafluoroposphate, acmc-209fj7, ksc492g4h
CID PubChem 23688915
Nom IUPAC Lithium ; hexafluorophosphate
SMILES [Li+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium hexafluorophosphate
Point de fusion 200°C (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 151.9
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Aspect White powder
Densité 1.5
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ17K038 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/01/2025 Catalog Number011529.09,011529.18,011529.03
Numéro de lotM22F019 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/12/2024 Catalog Number011529.09,011529.18,011529.03
Numéro de lotU19G020 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/12/2024 Catalog Number011529.09,011529.18,011529.03
Numéro de lotR11G017 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/12/2024 Catalog Number011529.09,011529.18,011529.03
Numéro de lotN26H009 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/04/2024 Catalog Number011529.09,011529.18,011529.03
Nom du produit
Hexafluorophosphate de lithium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >