Learn More
Hexafluorophosphate de lithium, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lithium hexafluorophosphate |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre de fumage |
Quantité | 5 g |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (ex Li) |
Formule linéaire | LiPF6 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: hydrolysis |
Poids de la formule | 151.91 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Qualité | Pures |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lithium hexafluorophosphate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.