Learn More
Oxyde de lithium, solution 1M dans l’éthanol, Thermo Scientific Chemicals
83.00€ - 393.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2388-07-0, 64-17-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H5LiO |
Poids moléculaire (g/mol) | 52.00 |
Numéro MDL | MFCD00050493 |
Clé InChI | AZVCGYPLLBEUNV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | lithium ethoxide, lithium ethylate, lithotab ethoxide, lioet, acmc-1cex9, ethanol, lithium salt 9ci, lithium 1+ ion ethoxide |
CID PubChem | 23661847 |
SMILES | [Li+].CC[O-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10536843
|
Thermo Scientific Acros
380171000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
83.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10298983
|
Thermo Scientific Acros
380178000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
393.00€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2388-07-0, 64-17-5 | |
52.00 | |
AZVCGYPLLBEUNV-UHFFFAOYSA-N | |
23661847 |
C2H5LiO | |
MFCD00050493 | |
lithium ethoxide, lithium ethylate, lithotab ethoxide, lioet, acmc-1cex9, ethanol, lithium salt 9ci, lithium 1+ ion ethoxide | |
[Li+].CC[O-] |
Spécification
Lithium ethoxide | |
1M solution in ethanol | |
C2H5LiO | |
MFCD00050493 | |
0.8200g/mL | |
AZVCGYPLLBEUNV-UHFFFAOYSA-N | |
Lithium ; Éthanolate | |
23661847 | |
Confirmed |
Orange | |
2388-07-0, 64-17-5 | |
LiOCH2CH3 | |
Exact strength on the certificate of analysis | |
lithium ethoxide, lithium ethylate, lithotab ethoxide, lioet, acmc-1cex9, ethanol, lithium salt 9ci, lithium 1+ ion ethoxide | |
[Li+].CC[O-] | |
52.00 | |
52 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Réagit violemment au contact de l’eau.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use