Learn More
Diphénylphosphide de lithium, solution de 0,5M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Point d’ébullition | 65.0°C to 67.0°C |
Nom chimique ou matériau | Lithium diphenylphosphide |
CAS | 65567-06-8, 109-99-9 |
Couleur | Orange au rouge |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 100 mL |
Formule moléculaire | C12H10LiP |
Numéro MDL | MFCD00046054 |
Point d’éclair | −20°C |
Synonyme | lithiodiphenylphosphine, lithium diphenylphosphide solution, diphenylphosphine lithium salt, lithium diphenylphosphanide, lipph2, lithiodiphenyl phosphide, lithium diphenylphosphine, diphenylphosphino lithium, diphenyl lithium phosphide |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lithium diphenylphosphide, 0.5M solution in THF
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.