Learn More
Diisopropylamide de lithium, 2 M de solution dans le THF/n-heptane/éthylbenzène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-153953 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10174680
Marque: Thermo Scientific Acros 268831000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 4111-54-0 | C6H14LiN | 107.125 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4111-54-0, 142-82-5, 109-99-9, 100-41-4, 108-18-9
Formule moléculaire C6H14LiN
Poids moléculaire (g/mol) 107.125
Numéro MDL MFCD00064449
Clé InChI ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium diisopropylamide, unii-ol028kiw1i, lithium di-isopropylamide, lithium diisopropyl amide, 2-propanamine, n-1-methylethyl-, lithium salt, ol028kiw1i, lithium di propan-2-yl azanide, 2-propanamine, n-1-methylethyl-, lithium salt 1:1, lithium n,n-diisopropylamide, ipr2nli
CID PubChem 2724682
Nom IUPAC Lithium ; di(propan-2-yl)azanide
SMILES [Li+].CC(C)[N-]C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium diisopropylamide
Couleur marron-rouge ou orange à jaune
Note relative au nom 2M Solution in THF/n-Heptane
Point d’ébullition 60.0°C to 136.0°C
Composition Solvent: THF 59%, n-Heptane: 28%, Ethylbenzene: 13%
Concentration Lithium diisopropylamide: 26.0% (2.0M)
Fieser 02,49; 03,184; 04,298; 05,400; 06,334; 07,204; 08,292; 09,280; 10,241; 11,296; 12,277; 14,193; 15,188; 16,15; 17,165
Densité 0.8100g/mL
Merck Index 15, 3215
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in thf, n-heptane, ethylbenzene, miscible with liquid aliphatic and aromatic, hydrocarbons, ethers and tertiary amines
Poids de la formule 107.12
Pourcentage de pureté 24.6 to 30.0% (Lithium diisopropylamide)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.81
Quantité 100 mL
Point d’éclair 2°C
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium diisopropylamide, 2M solution in THF/n-heptane/ethylbenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.