Learn More
Diisopropylamide de lithium, 2 M de solution dans le THF/n-heptane/éthylbenzène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10511691
Diisopropylamide de lithium, 2 M de solution dans le THF/n-heptane/éthylbenzène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10511691
800 mL, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10511691
Marque: Thermo Scientific Acros 268838000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4111-54-0, 142-82-5, 109-99-9, 100-41-4
Formule moléculaire C6H14LiN
Poids moléculaire (g/mol) 107.125
Numéro MDL MFCD00064449
Clé InChI ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium diisopropylamide, unii-ol028kiw1i, lithium di-isopropylamide, lithium diisopropyl amide, 2-propanamine, n-1-methylethyl-, lithium salt, ol028kiw1i, lithium di propan-2-yl azanide, 2-propanamine, n-1-methylethyl-, lithium salt 1:1, lithium n,n-diisopropylamide, ipr2nli
CID PubChem 2724682
Nom IUPAC Lithium ; di(propan-2-yl)azanide
SMILES [Li+].CC(C)[N-]C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium diisopropylamide
Couleur marron-rouge ou orange à jaune
Note relative au nom 2M Solution in THF/n-Heptane
Point d’ébullition 60.0°C to 136.0°C
Composition Solvent: THF 59%, n-Heptane: 28%, Ethylbenzene: 13%
Concentration Lithium diisopropylamide: 26.0% (2.0M)
Fieser 02,49; 03,184; 04,298; 05,400; 06,334; 07,204; 08,292; 09,280; 10,241; 11,296; 12,277; 14,193; 15,188; 16,15; 17,165
Densité 0.8100g/mL
Merck Index 15, 3215
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in thf, n-heptane, ethylbenzene, miscible with liquid aliphatic and aromatic, hydrocarbons, ethers and tertiary amines
Poids de la formule 107.12
Pourcentage de pureté 24.6 to 30.0% (Lithium diisopropylamide)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.81
Quantité 800 mL
Point d’éclair 2°C
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466946 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number268831000,268838000
Numéro de lotA0466946 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/10/2024 Catalog Number268831000,268838000
Numéro de lotA0446770 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/02/2024 Catalog Number268831000,268838000
Numéro de lotA0446217 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/10/2023 Catalog Number268831000,268838000
Numéro de lotA0438232 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/02/2023 Catalog Number268831000,268838000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium diisopropylamide, 2M solution in THF/n-heptane/ethylbenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Nom du produit
Diisopropylamide de lithium, 2 M de solution dans le THF/n-heptane/éthylbenzène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >