Learn More
Dihydrogénophosphate de lithium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11468826
Click to view available options
Quantité:
250 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme précurseur pour les matériaux de cathode LiMX2O7 (M = Fe, V ; x = P, As).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants. Conserver le récipient hermétiquement fermé et le stocker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium dihydrogen phosphate
Point de fusion >100°C
CAS 13453-80-0
Quantité 250 g
Formule moléculaire H2LiO4P
Numéro MDL MFCD00016188
Synonyme lithium dihydrogen phosphate, monolithium phosphate, lithium dihydrophosphate, lithium dihydrogenorthophosphate, lithium dihydrogen orthophosphate, phosphoric acid, monolithium salt, lithium phosphate monobasic, phosphoric acid, lithium salt 1:1, lithiumdihydrogenphosphate, li.h2o4p
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Clé InChI SNKMVYBWZDHJHE-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].OP(=O)(O)[O-]
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 103.926
CID PubChem 23669251
Poids de la formule 103.93
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Odorless
Densité 2.461
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium dihydrogen phosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Phosphoric acid, monolithium salt