Learn More
Solution de remplissage d’électrodes, chlorure de lithium dans l’acide acétique glacial, Reagecon™
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Beskrivning
Le chlorure de lithium est un sel ionique qui forme une solution électrolytique non aqueuse. Bien que la solution de chlorure de potassium soit une solution de remplissage d’électrodes plus typique, l’utilisation de chlorure de lithium dans l’acide acétique glacial est indiquée lorsque l’électrode doit être utilisée dans des milieux non aqueux et dans des solvants organiques.
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | Lithium chloride |
| CAS | 7447-41-8, 64-19-7 |
| À utiliser avec (équipement) | Électrodes de pH lors de l’utilisation de milieux non aqueux |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 100 ml |
| Type de solution | Solution de remplissage pour électrodes |
| Formule | 1 M de chlorure de lithium (LiCl) dissous dans 100 ml d’acide acétique glacial |
| Formule moléculaire | LiCl |
| Poids de la formule | 42.39g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ELECTRODE FILLING SOLUTION 1.0M LITHIUM CHLORIDE IN GLACIAL ACETIC ACID
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: acetic acid, lithiumchloride
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering