Learn More
Chlorure de lithium monohydraté, granulés blancs, 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
154.77€ - 488.43€
Chemical Identifiers
CAS | 16712-20-2 |
---|---|
Formule moléculaire | ClH2LiO |
Poids moléculaire (g/mol) | 60.405 |
Numéro MDL | MFCD00011078 |
Clé InChI | VXJIMUZIBHBWBV-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | lithium chloride hydrate, lithium chloride monohydrate, lithium chloride, monohydrate, lithiumchloridehydrate, hcl2lio, licl h2o, licl.h2o, acmc-1bre5, ksc182g6f, lithium chloride hydrate, puratronic |
CID PubChem | 23681138 |
Nom IUPAC | lithium ; chlorure ; hydraté |
SMILES | [Li+].O.[Cl-] |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11338017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022151.14 |
25 g |
154.77€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11328017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
022151.22 |
100 g |
488.43€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Lithium chloride monohydrate is used as a precursor in the production of lithium metal and other lithium compounds. It acts as a welding agent for aluminum, salt bath for heat -treatment by low temperature and soldering techniques. It is also used as a tracer for chemical products viz. denaturation of wine. For absorbers, it is an absorption and disinfection reagent as well as desiccant for air conditioner.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
16712-20-2 | |
60.405 | |
VXJIMUZIBHBWBV-UHFFFAOYSA-M | |
23681138 | |
[Li+].O.[Cl-] |
ClH2LiO | |
MFCD00011078 | |
lithium chloride hydrate, lithium chloride monohydrate, lithium chloride, monohydrate, lithiumchloridehydrate, hcl2lio, licl h2o, licl.h2o, acmc-1bre5, ksc182g6f, lithium chloride hydrate, puratronic | |
lithium ; chlorure ; hydraté |
Specifications
Lithium chloride monohydrate | |
16712-20-2 | |
Granulés | |
ClH2LiO | |
lithium chloride hydrate, lithium chloride monohydrate, lithium chloride, monohydrate, lithiumchloridehydrate, hcl2lio, licl h2o, licl.h2o, acmc-1bre5, ksc182g6f, lithium chloride hydrate, puratronic | |
VXJIMUZIBHBWBV-UHFFFAOYSA-M | |
lithium ; chlorure ; hydraté | |
23681138 | |
Odorless | |
1.78 |
>98°C-H2O | |
Blanc | |
99.95% (Metals basis) | |
MFCD00011078 | |
Soluble in water. | |
[Li+].O.[Cl-] | |
60.405 | |
60.41 (42.39 Anhydrous) | |
Hygroscopic |
Safety and Handling
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 231-212-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Lithium chloride monohydrate
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: Lithium chloride, monohydrate
RUO – Research Use Only