Learn More
Chlorure de lithium, anhydre, poudre cristalline blanche à grise, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Lithium chloride is useful for the production of lithium metal, and for the generation of Mn(0) species which can be used in free radical cyclizations. It can serve as a flame colorant to generate dark red flames, a brazing flux for aluminum in automobiles, a hygrometer, and a desiccant for drying air streams. On exposure to air, it becomes a solution with the concentration directly related to relative humidity of the atmosphere, and hence serves as a relative humidity standard in calibrating hygrometers. Apart from being a source of chloride, it serves as an additive in the Stille reaction in organic synthesis, and to precipitate RNA from cellular extracts. Being biologically significant, it finds applications in a wide variety of assays to study cell-fate and neurobiology. Lithium chloride has been found to inhibit virus infection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1325°C to 1360°C |
Nom chimique ou matériau | Lithium chloride, anhydrous |
Point de fusion | 605°C |
Couleur | Blanc à gris |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Informations sur la solubilité | Freely soluble in water; soluble in methanol,ethanol,formic acid. Insoluble in dichloromethane. |
Nom IUPAC | chlorure de lithium |
Poids de la formule | 42.39 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
X12J022 | Certificat d’analyse | 18/10/2023 | 010515.A1,010515.30,010515.A7 |
R13B042 | Certificat d’analyse | 12/09/2023 | 010515.A1,010515.30,010515.A7 |
Q10J054 | Certificat d’analyse | 09/05/2023 | 010515.A7 |
N22J014 | Certificat d’analyse | 09/05/2023 | 010515.A7 |
X17I001 | Certificat d’analyse | 27/10/2022 | 010515.A1,010515.30,010515.A7 |
Sécurité et traitement
- Lithium chloride, anhydrous
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..