Learn More
Chlorure de lithium, anhydre, +98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11458803
Chlorure de lithium, anhydre, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11458803
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Code produit. 11458803
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10531.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Lithium chloride is useful for the production of lithium metal and for the generation of Mn(0) species which can be used in free radical cyclizations. It can serve as a flame colorant to generate dark red flames, a brazing flux for aluminum in automobiles, a hygrometer and a desiccant for drying air streams. On exposure to air, it becomes a solution with the concentration directly related to relative humidity of the atmosphere and hence serves as a relative humidity standard in calibrating hygrometers. Apart from being a source of chloride, it serves as an additive in the Stille reaction in organic synthesis and to precipitate RNA from cellular extracts. Being biologically significant, it finds applications in a wide variety of assays to study cell-fate and neurobiology. Lithium chloride has been found to inhibit virus infection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de lithium est utile pour la production de métal lithium et pour la génération d’espèces de Mn(0) pouvant être utilisées dans les cyclisations radicalaires libres. Il peut servir de colorant de flamme pour générer des flammes rouge foncé, de flux de brasage pour l’aluminium dans les automobiles, d’hygromètre et de dessiccant pour le séchage des flux d’air. En cas d’exposition à l’air, il se transforme en solution dont la concentration est directement liée à l’humidité relative de l’atmosphère et il sert donc de norme d’humidité relative pour l’étalonnage des hygromètres. En plus d’être une source de chlorure, il sert d’additif dans la réaction de Stille en synthèse organique et permet de précipiter l’ARN d’extraits cellulaires. Biologiquement significatif, il trouve des applications dans une grande variété de dosages pour étudier le devenir des cellules et la neurobiologie. Le chlorure de lithium s’est avéré inhiber l’infection virale.
Remarques
Il est de nature hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, le trichlorure de brome et le trifluorure de brome. Le sel déliquescent forme une solution lorsqu’il est exposé à de l’air humide. Conserver dans un endroit frais et sec dans des récipients hermétiquement fermés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-41-8
Formule moléculaire ClLi
Poids moléculaire (g/mol) 42.39
Numéro MDL MFCD00011078
Clé InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
CID PubChem 433294
ChEBI CHEBI:48607
Nom IUPAC chlorure de lithium
SMILES [Li+].[Cl-]
Spécification
Point d’ébullition 1325°C to 1360°C
Nom chimique ou matériau Lithium chloride
Point de fusion 605°C
Note relative au nom Anhydrous
Quantité 500 g
Merck Index 14,5528
Informations sur la solubilité Soluble in water methanol,ethanol,pyridine and formic acid. Insoluble in dichloromethane.
Poids de la formule 42.39
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Odorless
Sensibilité Very Hygroscopic
Densité 2.068
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10252610 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/10/2024 Catalog NumberA10531.22,A10531.36,A10531.0E
Numéro de lot10251097 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA10531.22,A10531.36,A10531.0E
Numéro de lot10235291 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2024 Catalog NumberA10531.22,A10531.36,A10531.0E
Numéro de lot10245149 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2023 Catalog NumberA10531.22,A10531.36,A10531.0E
Numéro de lot10242041 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2022 Catalog NumberA10531.22,A10531.36,A10531.0E
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Lithium chloride
Nom du produit
Chlorure de lithium, anhydre, +98 %, Thermo Scientific Chemicals >