Learn More
Carbonate de lithium, + 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10013643
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 554-13-2
Formule moléculaire CLi2O3
Poids moléculaire (g/mol) 73.89
Numéro MDL MFCD00011084
Clé InChI XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
CID PubChem 11125
ChEBI CHEBI:6504
Nom IUPAC carbonate de dilithium
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium carbonate
Point de fusion 720.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire Li2CO3
Fieser 01,606; 03,183; 04,192; 05,396
Merck Index 15,5583
Informations sur la solubilité Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids,practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 73.88
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Densité 2.11g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Lithium carbonate