Learn More
Bromure de lithium, Honeywell
Code produit. 15691950
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Qualité réactif, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7550-35-8
Formule moléculaire BrLi
Poids moléculaire (g/mol) 86.844
Numéro MDL MFCD00011077
Clé InChI AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
CID PubChem 82050
ChEBI CHEBI:63042
Nom IUPAC bromure de lithium
SMILES [Li+].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium Bromide
Quantité 500 g
Formule linéaire LiBr
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 86.85g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ReagentPlus™