Learn More
Bromure de lithium anhydre, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. p-7073267 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10365900
Marque: Fisher Chemical L/2080/48
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7550-35-8
Formule moléculaire BrLi
Poids moléculaire (g/mol) 86.844
Numéro MDL 11077
Clé InChI AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
CID PubChem 82050
ChEBI CHEBI:63042
Nom IUPAC bromure de lithium
SMILES [Li+].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 1265°C
Point de fusion 550°C
Couleur Beige
pH 7
Forme physique Solide en poudre
Quantité 100 g
Poids de la formule 86.84g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.