Learn More
Bromure de lithium, 99 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15259754
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7550-35-8
Formule moléculaire BrLi
Poids moléculaire (g/mol) 86.84
Clé InChI AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
CID PubChem 82050
ChEBI CHEBI:63042
Nom IUPAC bromure de lithium
SMILES [Li+].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 1265.0°C
Nom chimique ou matériau Lithium Bromide
Point de fusion 550.0°C
pH 6 to 12 (4 % aq. soln.)
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Formule linéaire LiBr
Merck Index 15,5582
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.49 kg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, ether, methanol,, acetone and glycol, slightly soluble in pyridine, soluble in amyl alcohol
Poids de la formule 86.84
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 3.46
Densité 3.4600g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.