Learn More
Lithium bis(triméthylsilyl)amide, solution 1 M dans THF/éthylbenzène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10001911 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 10001911
Marque: Thermo Scientific Acros 347708000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4039-32-1 | C6H18LiNSi2 | 167.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Note relative au nom 1M Solution in THF/Ethylbenzene
CAS 4039-32-1, 109-99-9, 100-41-4
Couleur Jaune à marron
Densité 0.8900g/mL
Point d’éclair −21°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C6H18LiNSi2
Numéro MDL MFCD00008261
Quantité 800 mL
Fieser 04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194
Gravité spécifique 0.89
Synonyme lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Clé InChI YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Nom IUPAC lithium ; bis(triméthylsilyl)azanide
Poids moléculaire (g/mol) 167.33
CID PubChem 2733832
Poids de la formule 167.33
Pourcentage de pureté 18 to 22% active base (as LiNSi)
Forme physique Solution Turbid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF/Ethylbenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.