Learn More
Lithium Bis(trifluorométhanesulfonimide), 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10118232
Lithium Bis(trifluorométhanesulfonimide), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10118232
10 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10118232
Marque: Thermo Scientific Acros 381030100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90076-65-6
Formule moléculaire C2F6LiNO4S2
Poids moléculaire (g/mol) 287.09
Numéro MDL MFCD00210017
Clé InChI QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium bis trifluoromethanesulfonyl imide, lithium bis trifluoromethyl sulfonyl amide, lithium bis trifluoromethanesulphonyl imide, litfsi, lithium bis trifluoromethylsulfonyl azanide, lithium bis trifluoromethylsulfonyl imide, bis trifluoromethane sulfonimide lithium salt, bistrifluoromethanesulfonimide lithium salt, lithium bis trifluoromethanesulfonyl amide, lithium triflimideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 3816071
Nom IUPAC Lithium ; bis (trifluorométhylsulfonyl) azanide
SMILES [Li+].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium bis(trifluoromethanesulfonimide)
Point de fusion 234°C to 238°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10mg/mL (20°C)
Poids de la formule 287.09
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre hygroscopique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465827 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/09/2024 Catalog Number381030100,381030500
Numéro de lotA0460767 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/03/2024 Catalog Number381030100,381030500
Numéro de lotA0448577 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/12/2022 Catalog Number381030100,381030500
Numéro de lotA0412287 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number381030100,381030500
Numéro de lotA0384637 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number381030100,381030500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium bis(trifluoromethanesulfonimide)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Lithium bis(trifluoromethanesulfonimide)
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lithium Bis(trifluorométhanesulfonimide), 99 %, Thermo Scientific Chemicals >