Learn More
Azoture de lithium, pur, solution à 20 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
133.67€ - 384.92€
Identifiants chimiques
CAS 19597-69-4
Formule moléculaire LiN3
Numéro MDL MFCD00041956
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10162531
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
335360250
25 g Flacon en verre
133.67€
25g
10123921
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
335361000
100 g Flacon en verre
384.92€
100g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de formation des liaisons C-X, Pour le transfert d’azidation/diazo
Spécification
Identifiants chimiques
19597-69-4
LiN3
MFCD00041956
Spécification
Lithium azide
20% Solution in Water
LiN3
MFCD00041956
48.96
Pures
Incolore
19597-69-4
LiN3
1.0880g/mL
17 to 23%
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Azoture de lithium, pur, solution à 20 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals