Learn More
Di-n-butylamide d’aluminium au lithium, solution 0,16 M en 1,2-diméthoxyéthane, Thermo Scientific Chemicals
Description
Lithium aluminum di-n-butylamide is used as a reagent for the determination of hydroxyl groups in silanols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le di-n-butylamide de lithium aluminium est utilisé comme réactif pour la détermination des groupes hydroxyles dans les silanols.
Remarques
Sensible à l’air, à la chaleur et à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants, l’air, la chaleur et l’eau.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lithium aluminum di-n-butylamide |
Point de fusion | -54°C |
Densité | 0.86 |
Formule linéaire | LiAl[N(CH2CH2CH2CH3)2]4 |
Quantité | 100 mL |
Numéro UN | UN1993 |
Sensibilité | Air and moisture sensitive |
Poids de la formule | 546.87 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253396 | Certificat d’analyse | 11/12/2024 | L08269.AP,L08269.AE |
10251647 | Certificat d’analyse | 30/08/2024 | L08269.AP,L08269.AE |
10237674 | Certificat d’analyse | 12/04/2022 | L08269.AP,L08269.AE |
10129179 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | L08269.AP,L08269.AE |
10203195 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | L08269.AP,L08269.AE |