Learn More
Hydrure d’aluminium au lithium, 4,0 M de solution dans l’éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
70.45€ - 312.56€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Lithium Aluminum hydride |
---|---|
Couleur | Incolore |
Note relative au nom | 4.0M Solution in Diethyl Ether |
CAS | 16853-85-3, 60-29-7 |
Formule moléculaire | AlH4Li |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10359372
|
Thermo Scientific Acros
199511000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
70.45€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10575843
|
Thermo Scientific Acros
199518000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
312.56€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réductionSpécification
Lithium Aluminum hydride | |
4.0M Solution in Diethyl Ether | |
AlH4Li | |
MFCD00011075 | |
0.7100g/mL | |
lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride | |
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N | |
lithium(1+) alumanuide | |
21226445 | |
18.0 to 22.0% (as LiAlH4) | |
−017°C |
Incolore | |
16853-85-3, 60-29-7 | |
LiAIH4 | |
01,581; 02,242; 03,176; 04,291; 05,382; 06,325; 07,196; 08,286; 09,274; 10,236; 11,289; 12,272; 13,61; 14,190; 15,184; 16,133; 17,162 | |
15, 344 | |
Solubility in water: vigorous reaction. | |
[Li+].[AlH4-] | |
37.95 | |
37.95 | |
0.71 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Nocif en cas d’ingestion. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément. Liquide et vapeur extrêmement inflammables. Peut former des peroxydes explosifs. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Éloignez-vous de tout contact possible avec l’eau en raison d’une réaction violente et d’un éventuel feu éclair. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
danger
Recommended Storage : Le produit peut développer une certaine turbidité ou des précipités
- Lithium aluminium hydride, 4.0M solution in diethyl ether
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P223-Éviter tout contact avec l'eau.