Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable LiquiDispo™
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
190 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
20 pièces
Description
- Évitez toute contamination croisée avec d’autres échantillons et nettoyage compliqué, fastidieux et coûteux
- HDPE
- Diamètre 21 mm
- 20 pièces par boîte, conditionnées individuellement
- Poignée ergonomique
- Aucun joint
- Fabriqué en salle blanche
- Stérilisé en option par rayons gamma
Spécification
Spécification
| Type de produit | Sampler |
| Matériau | HDPE |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 6.76 oz. |
| Capacité (métrique) | 190 ml |
| Jetable | Oui |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Pour les liquides de faible viscosité jusqu’à 10 000 cP environ |
| Diamètre (métrique) | 21 mm |
| Longueur (métrique) | 1000 mm |