Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Liquid Scintillation Vials, PET
Provides the clarity of glass with the safety of plastic.
Marque: DWK Life Sciences 986756
346.53 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21718" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Offre la clarté du verre associée à la sécurité du plastique.
- Les flacons offrent une faible perméabilité aux solvants et un minimum de comptages de fond
- Clarté du verre associée à la sécurité du plastique
- Les flacons peuvent être incinérés en toute sécurité
- Aucun gaz nocif n’est généré
- Conditionnés dans 5 plateaux utilitaires, chaque compartiment du plateau contenant 100 flacons
- Les plateaux utilitaires servent de moyen de stockage de vos échantillons
Spécification
Cône en polyéthylène | |
27 mm | |
20 mL | |
Urée | |
22-400 |
Transparent | |
PET | |
500 | |
61 mm |