Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Liquid Scintillation Vials, PET
Provides the clarity of glass with the safety of plastic.
Marque:  DWK Life Sciences 986751
237.50 EUR valable jusqu'au 2024-11-29
Utilisez le code promo "21718" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12437361
  • 261.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 12-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Offre la clarté du verre associée à la sécurité du plastique.
  • Les flacons offrent une faible perméabilité aux solvants et un minimum de comptages de fond
  • Clarté du verre associée à la sécurité du plastique
  • Les flacons peuvent être incinérés en toute sécurité
  • Aucun gaz nocif n’est généré
  • Conditionnés dans 5 plateaux utilitaires, chaque compartiment du plateau contenant 100 flacons
  • Les plateaux utilitaires servent de moyen de stockage de vos échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Feuille
27 mm
20 mL
20 mL
61 mm
Flacon à scintillation
Transparent
PET
500
Polypropylène
500 boîtes
22-400