Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Liquid Scintillation Vials, PET
Provides the clarity of glass with the safety of plastic.
Marque:  DWK Life Sciences 986752
Code produit. 12447361
  • 291.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Offre la clarté du verre associée à la sécurité du plastique.
  • Les flacons offrent une faible perméabilité aux solvants et un minimum de comptages de fond
  • Clarté du verre associée à la sécurité du plastique
  • Les flacons peuvent être incinérés en toute sécurité
  • Aucun gaz nocif n’est généré
  • Conditionnés dans 5 plateaux utilitaires, chaque compartiment du plateau contenant 100 flacons
  • Les plateaux utilitaires servent de moyen de stockage de vos échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Feuille
27 mm
20 mL
Urée
22-400
Transparent
PET
500
61 mm