Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Liquid Scintillation Vials, Glass, 20mL
Code produit. 12437341 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Matériau (doublure):
Feuille de métal (bouchon)
Mousse de PE (bouchon)
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 12437341
Marque: DWK Life Sciences 986590
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en verre borosilicaté à faible teneur en potassium WHEATON 180 conforme aux exigences de la norme ASTM E 438 et de la classe A. Les comptages de fond sont uniformes et faibles, et la transmission ultraviolette est élevée.
  • Disponibles en deux tailles de bouchon (22-400 et 22-400), conditionnés séparément
  • Bouchons et revêtements de bouchons disponibles dans une variété de matériaux afin de répondre à vos besoins
  • Dimensions (dia. ext. x hauteur) : 28 mm x 61 mm (avec bouchon)
  • Conditionnés dans 5 plateaux utilitaires, chaque compartiment du plateau contenant 100 flacons
  • Les plateaux utilitaires servent de moyen de stockage de vos échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Mousse de PE (bouchon)
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 20 mL
Nbre par carton 500
Matériau du bouchon Polypropylène
Hauteur (métrique) 61 mm
Taille du bouchon 24-400