Learn More
Buerkle™ Échantillonneur liquide, à placer sur le flacon
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
La vanne est ouverte lorsque l’échantillonneur est fixée au récipient pour échantillon. Fourni avec un entonnoir de vidage pour le remplissage en toute sécurité des flacons d’échantillons.
- V4A
- Autoclavable jusqu’à 121°C20 min. max.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur de liquide |
| Matériau | Acier inoxydable (V4A) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Comprend | Entonnoir de vidage |
| Matériau du tube | Acier inoxydable (V4A) |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Diamètre (métrique) externe | 32 mm |
| Longueur (métrique) | 455 mm |