Learn More
Macherey-Nagel™ Protéinase K liquide
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
5mL
Description
- La protéinase K liquide est une enzyme recombinante de Tritirachium album et est exprimée dans Pichia pastoris
- Présente la même structure moléculaire et les mêmes caractéristiques enzymatiques que la protéine native.
- Endopeptidase très robuste qui inactive les protéines sans spécificité de clivage marquée
- Très active en présence d’agents qui dénaturent des protéines (par exemple, SDS et urée)
- Détruit les protéines dans les lysats cellulaires et favorise l’isolement d’acides nucléiques
- Inactive rapidement les nucléases, telles que les DNase et la RNase
Spécification
Spécification
| Concentration | 14 à 22 mg/ml |
| Couleur | Incolore |
| Composants | Protéinase K liquide, Glycérole |
| À utiliser avec (application) | Isolement de l’ARN / ADN |
| À utiliser avec (équipement) | Kits NucleoSpin et NucleoMag |
| CAS | 39450-01-6l |
| Contenu et stockage | Température ambiante (18 à 25°C) pendant au moins un an |
| Source | album deTritirachium exprimé dans Pichia pastoris |
| Quantité | 5 ml |
| Forme | Liquide prêt à l’emploi |