Learn More
Buerkle™ Échantillonneur CupSampler™
Il est possible d’effectuer un échantillonnage en points de liquides de viscosité variable avec l’échantillonneur de liquide en acier inoxydable (V4A). Les particules contenant des milieux peuvent également être échantillonnées sans difficulté. L’échantillonneur peut être utilisé dans les domaines de la chimie, des denrées alimentaires et des cosmétiques. La coupelle peut être dévissée de la tige, ce qui facilite le nettoyage.
Marque: Buerkle™ 5357-0001
937.32 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.97450kg
Description
Effectuez un échantillonnage en points de liquides de viscosité variable avec l’échantillonneur de liquide en acier inoxydable (V4A). La coupelle peut être dévissée de la tige, ce qui facilite le nettoyage.- V4A
- Longueur 100 cm
Spécification
Autoclavable | |
100 ml | |
100 cm |