Learn More
Hamilton™ Électrode de pH Liq-Glass Knick™
Marque:  Hamilton™ 242068
Code produit. 12361898
  • 325.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Spécification
DIN
Électrode de pH Liq-Glass Knick
0 à 14
12 mm
110 mm
-10°C à +100°C